Documenti fondamentali
1.06400
SAFC
Sodio cloruro
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
1461 °C/1013 hPa
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Densità
2.17 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il cloruro di sodio è un sale minerale utilizzato in un′ampia gamma di formulazioni farmaceutiche. Viene solitamente impiegato come agente osmotico nelle forme liquide, ad esempio per la preparazione di formulazioni isotoniche, come agente di carica o di rivestimento nelle forme solide e in quelle semi-solide, come le creme.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sodio cloruro Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX0420
Sodio cloruro
Sodio idrossido pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido