Documenti fondamentali
1.04933
Supelco
Potassio cloruro
for analysis (<= 0.005% Br) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-211-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
99.5-100.5% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤1% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ba:, passes test
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.02% (alkaline earth metals (as Ca))
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Risultati analitici
Assay (argentometric): 99.5 - 100.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.0
Acidity or alkalinity: passes test
Bromide (Br): ≤ 0.005 %
Chlorate and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.003 %
Iodide (I):
≤ 0.002 %
: passes test
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca): ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5