Documenti fondamentali
1.00242
SAFC
Acido citrico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Beilstein:
4018641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E330
Numero indice EU:
201-069-1
agenzia
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Descrizione
cryst. EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
coarse powder
crystalline
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
135-152 °C
Temp. transizione
flash point 173.9 °C
Solubilità
880 g/L
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Di norma, l′acido citrico è usato come regolatore di pH, agente tampone o come antiossidante nelle formulazioni farmaceutiche. Lo spettro di applicazione ricomprende differenti tipologie di formulazioni, tra cui forme di dosaggio semisolide, forme liquide quali le soluzioni e forme di dosaggio solide quali le compresse effervescenti o le forme granulari
L′acido citrico monoidrato crist. Emprove® Essential è acido citrico nella sua forma monoidrata cristallina.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9