71504
Fosfato di sodio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.01% insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a mobile phase in HPLC studies.
- For the dissolution of BSA (Bovine serum albumin).
- Preparation of buffer solutions.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3