60349
Potassium phosphate dibasic trihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?