1551128
USP
Fosfato di potassio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dibasic potassium phosphate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)