Documenti fondamentali
1.00590
SAFC
Glicina
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Glicina, Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
635782
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352121
Numero indice EU:
200-272-2
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Stato
crystalline
solid
tecniche
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
soluble 250 g/L
Densità
1.161 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le sostanze chimiche giocano un ruolo importante nella stabilizzazione dei farmaci biologici durante il processo produttivo e la formulazione, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di stabilizzanti, tamponi e sali di elevata qualità, con cui potrete raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle vostre biomolecole. Sviluppati specificamente per applicazioni ad alto rischio, presentano bassi livelli di carica microbica e di endotossine.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
La glicina è un amminoacido usato diffusamente nell′industria biofarmaceutica come agente stabilizzante, modificante della tonicità, tampone e precipitante. È usato anche come emolliente, agente emulsionante e solubilizzante nelle formulazioni solide e semi-solide.
Visti i livelli estremamente bassi di contaminazione microbica e di endotossine, la glicina crist. Emprove® Expert è particolarmente indicata per le applicazioni ad alto rischio.
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La sostanza 1.00590 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso previsto è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-istidina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-istidina
Titriplex® III (ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37004
Titriplex® III
L-metionina
SAFC
M8439
L-metionina
Acido citrico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00243
Acido citrico
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Acido citrico crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37003
Acido citrico