Documenti fondamentali
1.37096
SAFC
D-mannitolo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-711-8
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Temp. autoaccensione
410 °C
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
290-295 °C/4 hPa
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Solubilità
213 g/L
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrizione generale
Le sostanze chimiche rivestono un ruolo importante nella stabilizzazione di un farmaco biologico nell′ambito del processo di produzione e formulazione dello stesso, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di agenti stabilizzanti, tamponi e sali, per raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle vostre biomolecole. Sviluppati appositamente per applicazioni a rischio elevato, presentano una bassa carica microbica e un basso livello di endotossine.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
®
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
D-mannitolo ACS reagent
Sigma-Aldrich
M9647
D-mannitolo
D-mannitolo BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63559
D-mannitolo
D-mannitolo ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-mannitolo
D-mannitolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
D-mannitolo
D-mannitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-mannitolo
D-mannitolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-mannitolo
Mannitolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
Mannitolo