M8429
D-mannitolo
meets EP, FCC, USP testing specifications
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FCC testing specifications
Saggio
≥96.0%
Stato
powder
Qualità
meets EP, FCC, USP testing specifications
Impurezze
<1 ppm Lead
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Cationi in tracce
Ni: <1 ppm
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Effects of polyols at low concentration on the release of sweet aroma compounds in model soda beverages.: This study explores the impact of D-Mannitol among other polyols on the release of sweet aroma compounds in beverages, providing insights into flavor enhancement and stability in food chemistry (Barba et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?