Documenti fondamentali
1.00193
SAFC
Acido caprilico (acido ottanoico)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido caprilico (acido ottanoico)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-677-5
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.05 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Limite di esplosione
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
P. ebollizione
237 °C/1013 hPa
Punto di fusione
16 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
0.68 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′acido caprilico, noto anche come acido ottanoico, è utilizzato diffusamente nell′industria biofarmaceutica come agente precipitante, specie nella purificazione di medicinali plasmaderivati.
Visti i valori limite estremamente bassi quanto a contaminazione microbica ed endotossine, l′acido caprilico (acido ottanoico) Emprove® EXPERT è particolarmente indicato per le applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6