240370
Valeric acid
≥99%
Sinonimo/i:
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
707 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
Punto di fusione
−20-−18 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Propionic acid; Acetic acid; Heptanoic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isocaproic acid; Butyric acid; Isovaleric acid
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
probiotics-and-human
Protocolli
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
240370-100ML | 4061836699130 |
240370-5ML | 4061822461215 |