Documenti fondamentali
8.17081
SAFC
Caprilato di sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ottanoato di sodio, Sodio caprilato, sale sodico dell’acido ottanoico, Acido caprilico, Acido ottanoico, Caprilato di sodio
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.19
Beilstein:
3597723
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-850-5
agenzia
ChP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Descrizione
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
pH
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>225 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Le sostanze chimiche giocano un ruolo importante nella stabilizzazione dei farmaci biologici durante il processo produttivo e la formulazione, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di stabilizzanti, tamponi e sali di elevata qualità, con cui potrete raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle vostre biomolecole. Sviluppati specificamente per applicazioni ad alto rischio, presentano bassi livelli di carica microbica e di endotossine.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il sodio caprilato è ampiamente utilizzato nella purificazione di medicinali plasmaderivati.
Visti i livelli estremamente bassi di contaminazione microbica ed endotossine, il caprilato di sodio Emprove® Expert è particolarmente indicato per le applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La sostanza 8.17081 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso previsto è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1