Key Documents
1.08421
SAFC
Titriplex® III (acido etilendinitrilotetracetico, sale bisodico diidrato)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido etilendiamminotetraacetico, EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
Beilstein:
3900609
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-358-3
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
® As it is capable of forming complexes with divalent metal cations, it can inhibit diverse enzymes that require such cations for activity. It is broadly used as antioxidant in pharmaceutical formulations and cosmetics and can enhance the function of preservatives. Il sale bisodico è più solubile in acqua rispetto all′EDTA standard.
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Altre note
Eliminazione dell′acqua di cristallizzazione: 110 °C
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9