Documenti fondamentali
S0389
Sigma-Aldrich
Saccarosio
for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
Origine biologica
sugar cane
Livello qualitativo
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
crystals
tecniche
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
enzyme immunoassay: suitable
gas chromatography (GC): suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezze
≤0.1% free glucose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 g + 50 mL
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Assorbimento
≤0.15 at 280 at 50%
≤0.20 at 260 at 50%
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
agriculture
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
Attività estranea
DNase, RNase, protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrizione generale
Il saccarosio, un disaccaride composto da una molecola di glucosio e una molecola di fruttosio, funge da fonte di energia in numerosi processi biologici. In biologia cellulare, il saccarosio viene usato come crioprotettore per proteggere la vitalità delle cellule durante il congelamento o lo scongelamento. Viene inoltre aggiunto come supplemento alle colture cellulari per aiutare a mantenere l′equilibrio osmotico e per potenziare la sopravvivenza delle cellule. In biologia molecolare, il saccarosio è fondamentale nelle soluzioni a gradiente per la purificazione di DNA o RNA e nella centrifugazione per densità per la separazione di organelli.
Applicazioni
Il saccarosio è stato impiegato:
  • per la crioprotezione di tessuti renali
  • come componente nel terreno di germinazione solido per la germinazione di granuli pollinici
  • nel test del trifeniltetrazolio cloruro (TTC) per verificare la vitalità dei granuli pollinici
  • nella crioprotezione di tessuto cerebrale fissato per immunoistochimica.
Azioni biochim/fisiol
Nella maggior parte delle piante, data la sua ridotta reattività chimica il saccarosio viene utilizzato come molecola di trasporto e di riserva. Può essere usato per preparare gradienti di densità per la separazione di cellule o organuli. Il saccarosio può essere impiegato come supplemento nei terreni di coltura per piante, insetti e batteri. Inoltre, il saccarosio può anche essere impiegato in numerosi saggi enzimatici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia molecolare
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità per un ampio ventaglio di applicazioni
  • Sottoposto a controllo per Dnasi, Rnasi e proteasi.
  • Saccarosio di grado biologia molecolare, estratto dalla canna da zucchero
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
Sucrose solution NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Supelco
721891
Sucrose solution
Saccarosio Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5390
Saccarosio
Saccarosio for biochem. Reag. Ph Eur
Millipore
1.07687
Saccarosio
Saccarosio ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Saccarosio
Saccarosio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Saccarosio
William J Armour et al.
The Plant cell, 27(9), 2484-2500 (2015-08-25)
Lobe development in the epidermal pavement cells of Arabidopsis thaliana cotyledons and leaves is thought to take place via tip-like growth on the concave side of lobes driven by localized concentrations of actin filaments and associated proteins, with a predicted
Jemma Victoria Walker et al.
Nature communications, 10(1), 3596-3596 (2019-08-11)
Stem cells (SCs) receive inductive cues from the surrounding microenvironment and cells. Limited molecular evidence has connected tissue-specific mesenchymal stem cells (MSCs) with mesenchymal transit amplifying cells (MTACs). Using mouse incisor as the model, we discover a population of MSCs
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Protocolli
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.