154563
Tris Base
≥99.9%, solid, ultrapure grade
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tris(idrossimetil)aminometano, ultrapure grade, ≥99.9%
Grado
ultrapure grade
Saggio
≥99.9%
Stato
solid
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?