386391
N-Ethylisopropylamine
98%
Sinonimo/i:
1-Methyldiethylamine
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C (lit.)
Densità
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Nature communications, 5, 5079-5079 (2014-10-07)
The remarkable stability of peptide nucleic acids (PNAs) towards enzymatic degradation makes this class of molecules ideal to develop as part of a diagnostic device. Here we report the development of chemically engineered PNAs for the quantitative detection of HIV