Key Documents
L060080
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
Oxidizer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
tecniche
DNA synthesis: suitable
Colore
clear, brownish solution
P. eboll.
65—115 °C/1,013  hPa
Compatibilità
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Descrizione generale
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor. The product configured for PerkinElmer and Polygen belongs to Expedite Formulation.
Nota sulla preparazione
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Note legali
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Oxidizer 0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L060050
Oxidizer
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A
ETT Activator 0.25 M
Sigma-Aldrich
L030000
ETT Activator
TCA Deblock
Sigma-Aldrich
L020000
TCA Deblock
Amino-ON CPG pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Sigma-Aldrich
M062000
Amino-ON CPG