Documenti fondamentali
L060020
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI 3900
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
Colore
clear, brownish solution
Compatibilità
configured for ABI 3900
Descrizione generale
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 3900 Formulation.
Nota sulla preparazione
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Note legali
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)