Documenti fondamentali
8.57008
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent for DNA Synthesis
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
Sinonimo/i:
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
200
300
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point 20.0 °C
Densità
0.99 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857008.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20.0 °C