609552
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol-15N
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?