617083
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
1.080 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?