A2898
4-Aminobiphenyl
≥98%
Sinonimo/i:
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamine, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, Biphenyl-4-ylamine, NSC 7660, Xenylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
842 °F
P. ebollizione
191 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Applicazioni
- Induces DNA damage (carcinogen) in human bladder carcinoma cells and bladder tissue in mouse
- Synthetic amine ligand for enrichment, depletion and one-step purification of leech proteins
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)