32950
4,4′-Diaminodiphenylmethane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4,4′-Methylenedianiline, MDA
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
88-92 °C
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as dummy template for bisphenols imprinting
- in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane
- as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
- in rubber industry as an epoxyresin hardener
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Liver, Liver,eye - retina
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
429.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
221 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?