368849
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Saggio
95%
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A curing agent for epoxy resins, facilitating the cross-linking process that leads to the formation of thermoset materials.
- A key component in the synthesis of polyurethane elastomers, which have been investigated for their biocompatibility and mechanical properties, making them suitable for biomedical applications.
- A monomer to synthesize porous organic polymers (POPs) via nucleophilic substitution reactions. These POPs are then tested for their ability to uptake iodine and for their fluorescence sensing performance related to dinitrophenol (DNP).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?