Key Documents
8.14123
Sigma-Aldrich
Isophoronediamine
(mixture of stereoisomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
220-666-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
247 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Flame Retardant Epoxy Compositions: Isophoronediamine was integral in formulating flame-retardant epoxy compositions, demonstrating its utility as a curing agent that significantly reduces flammability. This application is crucial for safety in various industrial sectors including construction and aerospace (Orlov et al., 2022).
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup