132551
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of cis and trans
99%
Sinonimo/i:
1,2-Cyclohexanediamine, DHC 99
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
132551-18L | 4061838345844 |
132551-1L | 4061838345851 |
132551-250ML | 4061838729033 |
132551-50ML | 4061838729040 |