270016
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
99%
Sinonimo/i:
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
79-81 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-15 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?