T109
L-(+)-Tartaric acid
≥99.5%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
granular
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 10% in H2O
Temp. autoaccensione
797 °F
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A co-former for the synthesis of etravirine co-crystals.
- A mobile phase additive in thin-layer chromatography.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?