140414
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- methyl-2-{N-(2′-aminoethane)}-amino-1-cyclopentenedithiocarboxylate to yield Schiff base ligand
- N,N-diethyl-2-methyl-1,4-phenylenediamine during the synthesis of copper(II) and cobalt(II) complexes of salicylaldimine
Applicazioni
- Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose
- chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenylacetylene to imines
- chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes
- tin Schiff base complexes with histidine analogues
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3