278823
4-Chloro-1-butanol
technical grade, ~85%
Sinonimo/i:
Tetramethylene chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
~85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
278823-250ML | 4061838348425 |
278823-50ML | 4061826205044 |