482331
4-Chlorobutyl ether
98%
Sinonimo/i:
Bis(4-chlorobutyl) ether
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?