Documenti fondamentali
493279
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-13C2)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(-13CH213CH2-)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
130-145 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2 (per repeating unit)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Hexane-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
486728
Hexane-1-13C
Polyethylene Medium density
Sigma-Aldrich
332119
Polyethylene
Ethylene-d4 99 atom % D
Sigma-Aldrich
422851
Ethylene-d4
Polyethylene low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428043
Polyethylene
Styrene-d8 ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sigma-Aldrich
338222
Styrene-d8
Polyethylene analytical standard, for GPC, 2,000
Supelco
81223
Polyethylene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
493279-100MG4061833277577