Documenti fondamentali
489352
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethene-13C2
About This Item
Formula condensata:
H213C=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
0.97 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
gas
Temp. autoaccensione
842 °F
P. ebollizione
−104 °C (lit.)
Punto di fusione
−169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489352-1L-EU4061838056207
489352-100ML
489352-1L4061838056191