Y906581
Cylinder
lecture bottle, carbon steel, 3/8 in. NPT
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
100
200
Parametri
1800 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
Capacità
450 mL
Spessore delle pareti
0.07 in.
Peso
725 g
Raccordi
3/8 in. NPT
Categorie correlate
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)