Documenti fondamentali
364592
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Sinonimo/i:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.00
Beilstein:
3087932
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.11
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
−78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Important basic building block for 13C labeled compounds.
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 290 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)