600180
Carbon-13C dioxide
10 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.00
Beilstein:
3087932
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Purezza isotopica
10 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
PM
44.10 by atom % calculation (10 atom % 13C)
Punto di fusione
−78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?