603392
Carbon-13C dioxide
30 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Purezza isotopica
30 atom % 13C
PM
44.30 by atom % calculation (30 atom % 13C)
Punto di fusione
−78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)