Documenti fondamentali
607142
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
31.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Livello qualitativo
P. ebollizione
-191.5 °C (lit.)
Punto di fusione
-205 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 3.6 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)