Y907065
Cylinder
1A, carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 43.8 L
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
Parametri
2015-2265 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
9.041 in. × 8.625 in. × 51 in.
Capacità
43.8 L
Spessore delle pareti
0.208 in.
Raccordi
3/4 in. NPT
Categorie correlate
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)