454524
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?