Documenti fondamentali
492841
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-d1
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isopropanol-2-d1
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CDOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità bulk
0.785 g/mL
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(C)(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3D
KFZMGEQAYNKOFK-WFVSFCRTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)