Documenti fondamentali
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl-d2 iodide
About This Item
Formula condensata:
HCD2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C (lit.)
Densità
2.313 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)