282650
D-Glucose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.