Documenti fondamentali
195553
Sigma-Aldrich
Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,4-Benzene-d4-dicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C6D4-1,4-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)