Key Documents
283258
Sigma-Aldrich
Acido sebacico
99%
Sinonimo/i:
Acido decandioico
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1210591
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. eboll.
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL
ketones and ethers: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido sebacico è un acido bicarbossilico derivato dall′olio di ricino. È ampiamente usato per produrre polimeri, plastificanti, lubrificanti e anticorrosivi. Può agire da regolatore del pH nelle formulazioni di prodotti cosmetici. L′acido sebacico si usa anche come precursore per preparare i corrispondenti esteri (sebacati), come il diisopropil-sebacato, il di(etilesil)-sebacato e il dibutil-sebacato.
Applicazioni
L′acido sebacico è stato usato nella sintesi di:
  • poliesteri biodegradabili ed elastomerici [poli(sebacato di glicerolo)]
  • nuovo bio-nylon, PA5.10
  • Idrogel con una nuova risposta in temperatura basata su nanoparticelle di poli(anidride etere-estere) per applicazioni di trasporto di farmaci.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Juan Zhang et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 96, 56-61 (2012-04-21)
A novel temperature-response hydrogel was developed for drug-delivery applications. The hydrogel matrix (PES) was synthesized by melt polycondensation of poly(ether-ester) diacid based on PEG with low molecular weight and sebacic acid. The sol-gel-sol phase transitions of PES nanoparticle (NP) hydrogel
Stefanie Kind et al.
Metabolic engineering, 25, 113-123 (2014-05-17)
Polyamides are important industrial polymers. Currently, they are produced exclusively from petrochemical monomers. Herein, we report the production of a novel bio-nylon, PA5.10 through an integration of biological and chemical approaches. First, systems metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum was used
Lena Vogt et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109712-109712 (2019-07-28)
Electrospun fibers based on combinations of poly(ε-caprolactone) (PCL) and poly(glycerol sebacate) (PGS) have been studied for applications in cardiac tissue engineering. The aim of the present study is to demonstrate the fabrication of PCL and PGS prepolymer or mildly crosslinked
Biodeterioration of synthetic materials-A brief review
Flemming H-C, et al.
Materials and Corrosion, 61, 986-992 (2010)
The plasticizer market: an assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges
Rahman M and Brazel CS
Progress in Polymer Science, 29, 1223-1248 (2004)