Documenti fondamentali
735469
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
About This Item
Formula condensata:
CD313CD2OH
Peso molecolare:
52.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.