603805
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
-125 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)