596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Sinonimo/i:
13C and deuterium labeled formaldehyde, Formalin-13C,d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid (solution)
Concentrazione
20 wt. % in D2O
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
WSFSSNUMVMOOMR-WGVGGRBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
596388-1G | 4061832644196 |
596388-5G | 4061838091093 |