Documenti fondamentali
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
About This Item
Formula condensata:
H13CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
31.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352501
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
liquid
Concentrazione
20 wt. % in H2O
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489417-1G4061832401676