Documenti fondamentali
488232
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
1.547 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
QARVLSVVCXYDNA-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Global Trade Item Number
SKUGTIN
488232-500MG4061837658358